Tlačiť
Chloristan sodný monohydrát ≥98.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
71853-1KG 71853-20KG
71853-1KGEA 177.3 EUR
71853-1KG HONC71853-20KG
Chloristan sodný monohydrát ≥98.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Chloristan sodný monohydrát
Vzorec: NaClO₄·H₂O
Teplota varu: Dec. (on heating)
Teplota tavenia: 469 °C (anhydr.)
Hustota: 2,02 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149164
Číslo CAS: 7791-07-3
OSN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.0 - 102.0 %
Assay of NaClO4 85.0 - 90.0 %
Solution 5% in H₂O complying
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Insoluble matter Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 3 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 20 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm