Tlačiť
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát 99,5 ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
S9640-500G S9640-2.5KG S9640-4X2.5KG S9640-6X500G
S9640-500GEA 51.27 EUR
S9640-500G S9640-2.5KG S9640-4X2.5KG S9640-6X500G
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát 99,5 ACS, Fluka™
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Vzorec: Na₂B₄O₇·10H₂O
Mw: 381.37
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 742 °C (anhy.) ≥ 62 °C (–H₂O of crystall.)
Hustota: 1.7 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149193
Číslo CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ADR: 3
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.5 - 105.0 %
pH (0.01 m, 25°C) 9.15 - 9.20
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 10 ppm