Tlačiť
Acetonitrile:Methanol:2-Propanol:Water (25:25:25:25) (v/v/v/v), HiPerSolv CHROMANORM® wash solution, for LC-MS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
84897.290EA 161.25 EUR
84897.290 84897.320
Acetonitrile:Methanol:2-Propanol:Water (25:25:25:25) (v/v/v/v), HiPerSolv CHROMANORM® wash solution, for LC-MS
Acetonitrile:Methanol:2-Propanol:Water
Teplota vzplanutia: 10 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
OSN: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) Min. 10 %
Transmittance (215 nm) Min. 50 %
Transmittance (225 nm) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test