Tlačiť
2-Propanol:Water (50:50) v/v, HiPerSolv CHROMANORM® wash solution, LC-MS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
84898.290EA 161.03 EUR
84898.290 84898.320
2-Propanol:Water (50:50) v/v, HiPerSolv CHROMANORM® wash solution, LC-MS
2-Propanol:Water
Hustota: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
OSN: 1219
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) Min. 10 %
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (225 nm) Min. 80 %
Transmittance (255 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable