Tlačiť
Chlorečnan draselný ≥99.0% (by KMnO₄ titration), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
3024-07EA 0 EUR
3024-07
Chlorečnan draselný ≥99.0% (by KMnO₄ titration), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chloritan draselný
Vzorec: KClO₃
Mw: 122,55 g/mol
Teplota varu: 400 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 356 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011361
Číslo CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
OSN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07782
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (KClO₃) (by KMnO₄ titrn) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C, For Information Only
Bromate (BrO₃) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sulfate (SO₄) Passes Test
Sodium (Na) ≤0.010 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs