Tlačiť
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid, (S)-(+)-α-Acetoxyphenylacetic Acid, (+)-O-Acetyl-L-mandelic Acid
H56567.03 H56567.06
H56567.03EA 50.94 EUR
H56567.03 H56567.06
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid 99%
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Teplota tavenia: 97…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064215
Číslo CAS: 7322-88-5