Tlačiť
EDTA disodium salt solution_SC 0.5 M, AccuGENE®
Dodávateľ: LONZA
Synonymá: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
51234 51201
733-1650EA 309.63 EUR
733-1650 733-1632
EDTA disodium salt solution_SC 0.5 M, AccuGENE®
EDTA disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Mw: 336.21
Číslo MDL: MFCD00070672
Číslo CAS: 139-33-3
Merck Index: 12,03556