Tlačiť
Poly(acrylic acid), M.W. 1080000 (MN 135000) secondary standard
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
178060100 178060010
ACRO178060100EA 357 EUR
ACRO178060100 ACRO178060010
Poly(acrylic acid), M.W. 1080000 (MN 135000) secondary standard
Poly(acrylic acid)
Vzorec: C₃H₄O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084394
Číslo CAS: 9003-01-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Solubility (2.5 % in pyridine) clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %