Tlačiť
Škrob, rozpustný 1% aqueous solution Volumetric analysis, Iodometric Titrations
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
283146.1209 283146.1211
APPC283146.1209EA 33.09 EUR
APPC283146.1209 APPC283146.1211
Škrob, rozpustný 1% aqueous solution Volumetric analysis, Iodometric Titrations
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
Merck Index: 13,08878