Tlačiť
Cholinchlorid 98+% (dry basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
J13410.P5 J13410.A9
J13410.P5EA 209.39 EUR
J13410.P5 J13410.A9
Cholinchlorid 98+% (dry basis)
Cholinchlorid
Vzorec: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Teplota tavenia: ∼305 °C (rozkl.)
Hustota: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011721
Číslo CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 14,02206
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Form White crystalline powder
Assay (unspecified): 1,4-Dioxane Passes test
Assay (unspecified) ≥98.0% (dry basis)
Comment Protect from moisture. This material is hygroscopic.
Identification (FTIR) Conforms
Residue on ignition ≤ 0.05%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤ 0.5%
Trace Metal: Heavy Metals (Pb) ≤ 10 ppm