Tlačiť
D(+)-Maltóza monohydrát 92+% (dry basis), Ultrapure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J18725.A1 J18725.A7
J18725.A1EA 121.94 EUR
J18725.A1 J18725.A7
D(+)-Maltóza monohydrát 92+% (dry basis), Ultrapure
D(+)-Maltóza monohydrát
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Teplota tavenia: ∼ 120 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149343
Číslo CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 14,05714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Glucose Content (Dry Basis) ≤3.0%
Assay Maltose Content (Dry Basis) ≥92.0%
Heavy Metals (Pb) ≤5 ppm