Tlačiť
Azid sodný 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
J21610.22EA 116.73 EUR
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
Azid sodný 99+%
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Teplota tavenia: ∼275 °C (rozkl.)
Hustota: 1,846 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003536
Číslo CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
OSN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08581
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Form White crystalline powder
Assay (Unspecified) ≥99.0%
Loss on Drying ≤0.5%