Tlačiť
EDTA dvojsodná sůl dihydrát 0.5 M vodný roztok, Ultrapure for molecular biology
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Filtered through a 0.2 µm filter.
J15694.AE J15694.AP
J15694.AEEA 54.55 EUR
J15694.AE J15694.AP
EDTA dvojsodná sůl dihydrát 0.5 M vodný roztok, Ultrapure for molecular biology
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
0.5 M solution of EDTA.Na₂ in high purity dH₂O, pH 8.0.
Chelating agent used in many enzyme buffers and, at higher concentrations, as an enzyme inactivator.
Balenie: Dispensed into durable, square Nalgene bottles.
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150037
Číslo CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM