Tlačiť
L(+)-cystein hydrochlorid monohydrát 98.5-101.5% (dry basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J14035.A1 J14035.22 J14035.14 J14035.A7
J14035.A1EA 387.08 EUR
J14035.A1 J14035.22 J14035.14 J14035.A7
L(+)-cystein hydrochlorid monohydrát 98.5-101.5% (dry basis)
L(+)-cystein hydrochlorid monohydrát
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Teplota tavenia: ∼175 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065606
Číslo CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 14,02781
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) 98.5 to 101.5% (dry basis)
Identification (FTIR) Conforms
Residual halide: Chlorine (Cl) 19.8 - 20.8%
Residue on ignition ≤ 0.1%
Impurity content: Sulfate (SO4) ≤ 0.03%
Loss on Drying 8.0 to 12.0%
Optical Rotation +5.7° to 6.8° (c=8 in in 6N HCl, dry basis)
Thin Layer Chromatography Homogeneous
Trace Metal: Arsenic (As) ≤ 1.5 ppm
Trace Metal: Heavy Metals (Pb) ≤ 10 ppm
Trace Metal: Iron (Fe) ≤ 10 ppm