Tlačiť
Rhodium(III) chloride solution 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
46523.NJ 46523.NA
46523.NJEA 545.96 EUR
46523.NJ 46523.NA
Rhodium(III) chloride solution 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Rhodium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Rh
Mw: 209.26
Hustota: 5.38
Číslo MDL: MFCD00011204
Číslo CAS: 10049-07-7
OSN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8188