Tlačiť
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-amino-2-methylbenzoate, 5-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester, 5-Amino-2-methylbenzoic acid methyll ester, 5-Amino-o-toluic acid methyll ester, 5-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, Methyl 5-Amino-o-toluate, Methyl 5-Amino-2-methylbenzoate
H61671.14 H61671.22
H61671.14EA 225.83 EUR
H61671.14 H61671.22
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 39…40 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD08752568
Číslo CAS: 18595-12-5