Tlačiť
1-Benzylpyrrole 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55936.03 H55936.06 H55936.14
H55936.03EA 44.12 EUR
H55936.03 H55936.06 H55936.14
1-Benzylpyrrole 96%
1-Benzylpyrrole
Vzorec: C₁₁H₁₁N
Teplota varu: 90 °C (0,9 mmHg)
Hustota: 1,020
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00963301
Číslo CAS: 2051-97-0
EINECS: 218-137-1
OSN: 1993
ADR: 3,III