Tlačiť
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid, 4-[(Boc-amino)methyl]benzoic Acid, Boc-4-Amb-OH
H66390.06 H66390.14
H66390.06EA 109.35 EUR
H66390.06 H66390.14
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₄
Mw: 251.28 g/mol
Teplota tavenia: 164…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00228182
Číslo CAS: 33233-67-9