Tlačiť
Hand washing foam, Phago´derm Sensitive
Dodávateľ: PHAGOGENE
65083 65085
PHAG65083EA 61.37 EUR
PHAG65083 PHAG65085
Hand washing foam, Phago´derm Sensitive
Péče o pokožku Dezinfekce na ruce Kapalné a pěnové desinfekční prostředky na pleť
Foaming solution for washing hands, patients and for preoperative hand washing.
  • Skin stays soft and supple even when frequently washed
  • Formulated to minimise the risk of allergic reactions
  • Moisturising potential for 30 minutes
  • High rinsability
Suitable for children under 36 months and women pregnant/nursing and hypoallergenic.
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904