Tlačiť
N-Fmoc-L-alanine 95% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
531480-25G 531480-5G 531480-100G
SIAL531480-25GEA 40.91 EUR
SIAL531480-25G SIAL531480-5G SIAL531480-100G
N-Fmoc-L-alanine 95% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-L-alanine
Vzorec: C₁₈H₁₇NO₄
Teplota tavenia: 147…153 °C (lit.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037139
Číslo CAS: 35661-39-3
EINECS: 252-660-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Infrared spectrum Conforms to structure
Proton NMR spectrum Conforms to structure
Optical rotation (C=1%, DMF) -20 to -16°
Purity (HPLC) ≥94.0%
Water (by Karl fischer) ≤6.0%