Tlačiť
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥95% (by titrimetric analysis), BioChemica®
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A3834.0005 A3834.0010
A3834.0005EA 184.52 EUR
A3834.0005 A3834.0010
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥95% (by titrimetric analysis), BioChemica®
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Vzorec: C₁₄H₂₄N₂O₇·2HCl·5H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150886
Číslo CAS: 22189-32-8
EINECS: 244-554-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (Titrimetric) Min. 95%