Tlačiť
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98% (by HPLC)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H59730.06 H59730.14
H59730.06EA 83.43 EUR
H59730.06 H59730.14
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98% (by HPLC)
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine
Vzorec: C₂₈H₂₉NO₅
Teplota tavenia: 153…156 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037129
Číslo CAS: 71989-38-3
EINECS: 276-262-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (HPLC) >97.5%