Tlačiť
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97% (by HPLC)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Fmoc-Asn(Trt)-OH, Nɑ-Fmoc-Nγ-trityl-L-asparagine
H59536.06 H59536.14
H59536.06EA 97.07 EUR
H59536.06 H59536.14
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97% (by HPLC)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-gamma-trityl-L-asparagine
Vzorec: C₃₈H₃₂N₂O₅
Mw: 596.68 g/mol
Teplota tavenia: 201…204 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00077049
Číslo CAS: 132388-59-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (HPLC) Min. 96.0%