Tlačiť
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (by HPLC)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-Fmoc-O-tert-butyl-L-serine, N-a-Fmoc-O-t-butyl-L-serine, Fmoc-Ser(tBu)-OH, O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-serine
H59422.06 H59422.14
H59422.06EA 75.01 EUR
H59422.06 H59422.14
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (by HPLC)
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₅
Teplota tavenia: 127…130 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037127
Číslo CAS: 71989-33-8
EINECS: 276-260-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (HPLC) Min. 97.5%