5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (by HPLC)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester, Fmoc-Glu(OtBu)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester, 5-tert-Butyl N-Fmoc-L-glutamate
H59169.06
H59169.14
H59169.06EA
98.28
EUR
H59169.06
H59169.14
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (by HPLC)
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Vzorec:
C₂₄H₂₇NO₆ Mw: 425.48 g/mol Teplota tavenia: 83…90 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00037135 Číslo CAS: 71989-18-9 EINECS: 276-253-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (HPLC) | Min. 97.5% |