Tlačiť
terc-Butylmethylether 99,8 GC anhydrous basis, PESTINORM® Pest_Residual
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
85932.290EA 84.92 EUR
85932.290 85932.320
terc-Butylmethylether 99,8 GC anhydrous basis, PESTINORM® Pest_Residual
terc-Butylmethylether
Vzorec: (CH₃)₃COCH₃
Mw: 88.15
Teplota varu: 55.2
Teplota tavenia: –108.6 °C
Teplota vzplanutia: −28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008812
Číslo CAS: 1634-04-4
OSN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0005 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
Peroxides (as H₂0₂) max. 0.0005 %