Tlačiť
VWR® VisiCam®, Kamery digitální HDMI a HDMI/USB
Dodávateľ: VWR Collection
630-2947EA 701.97 EUR
630-2947 630-3358
VWR® VisiCam®, Kamery digitální HDMI a HDMI/USB
Kamery
Vysokorychlostní kamery s vynikající reprodukcí barev pro běžné aplikace.
  • automatické a / nebo manuální ovládání expozice
  • senzor se snadným ovládáním pomocí myši
  • v režimu HDMI není vyžadován žádný software pro PC
Doporučeno pro výuku, průmyslovou kontrolu kvality a laboratoře.
Objednávacie informácie: dodávka obsahuje myš, SD kartu a HDMI kabel.