Tlačiť
n-Pentan ≥99%, ChromAR® for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
Synonymá: Pentane
6721-25EA 269.26 EUR
6721-25
n-Pentan ≥99%, ChromAR® for HPLC, Macron Fine Chemicals™
n-Pentane
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
Mw: 72,15 g/mol
Teplota varu: 36,1 °C
Hustota: 0,63
Teplota vzplanutia: –48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009498
Číslo CAS: 109-66-0
OSN: 1486
ADR: 3,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) min. 99 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Water (KF) max. 0.01 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 210 nm max. 0.4
at 220 nm max. 0.05
at 230 nm max. 0.02
at 240 nm max. 0.01
at 250 nm max. 0.004