Tlačiť
Hydroxid sodný 0.1 N, Volumetric, traceable to NIST SRM
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
181693.1211 181693.1214 181693.1315
APPC181693.1211EA 35.93 EUR
APPC181693.1211 APPC181693.1214 APPC181693.1315
Hydroxid sodný 0.1 N, Volumetric, traceable to NIST SRM
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 1390
Teplota tavenia: 323
Hustota: 1.004 kg/l
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001