Tlačiť
1,3,5-Trioxane 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trioxymethylene, sym. Trioxane, s-Trioxane, Formaldehyde trimer
140290020 140295000 140290051 140291000
ACRO140290020EA 141.2 EUR
ACRO140290020 ACRO140295000 ACRO140290051 ACRO140291000
1,3,5-Trioxane 99+%
1,3,5-Trioxane
Vzorec: C₃H₆O₃
Teplota varu: 114…116 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 61…62 °C
Hustota: 1,17 g/cm³
Teplota vzplanutia: 45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006563
Číslo CAS: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
OSN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09863
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥99.0 %