Tlačiť
1-Adamantanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
130346-25G 130346-5G
SIAL130346-25GEA 117.93 EUR
SIAL130346-25G SIAL130346-5G
1-Adamantanol, Sigma-Aldrich®
1-Adamantanol
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Teplota varu: 287 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 85…87 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074729
Číslo CAS: 768-95-6
EINECS: 212-202-8