Tlačiť
Triphenylene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
140360010 140360050
ACRO140360010EA 87.85 EUR
ACRO140360010 ACRO140360050
Triphenylene 98%
Triphenylene
Vzorec: C₁₈H₁₂
Teplota varu: 438 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 196…200 °C
Hustota: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00001108
Číslo CAS: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09870
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %