Tlačiť
Symclosene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trichloro-1,3,5-triazinetrion, 1,3,5-Trichlorohexahydro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichlorocyanuric acid, TCCA, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichloroisocyanuric acid
421540010 421542500 421540050
ACRO421540010EA 139.59 EUR
ACRO421540010 ACRO421542500 ACRO421540050
Symclosene 99%
Symclosene
Vzorec: C₃Cl₃N₃O₃
Teplota varu: 413 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 245…251 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: ≥ 225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006553
Číslo CAS: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
OSN: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,09188
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %