Tlačiť
2,5-Dimethylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
D188603-100G D188603-25G
SIALD188603-100GEA 301.62 EUR
SIALD188603-100G SIALD188603-25G
2,5-Dimethylthiophene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylthiophene
Vzorec: C₆H₈S
Mw: 112.2
Teplota varu: 134
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 0.984 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005452
Číslo CAS: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
OSN: 1993
ADR: 3 II