Tlačiť
3-Methylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M84402-100G M84402-25G
SIALM84402-100GEA 169.68 EUR
SIALM84402-100G SIALM84402-25G
3-Methylthiophene, Sigma-Aldrich®
3-Methylthiophene
Vzorec: C₅H₆S
Teplota varu: ∼114 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –69 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005470
Číslo CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
OSN: 1993
ADR: 3,II