3-Acetylthiophene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Methyl 3-thienyl ketone, 1-(3-Thienyl)-1-ethanone
A11078.09
A11078.18
A11078.30
A11078.09EA
136.38
EUR
A11078.09
A11078.18
A11078.30
3-Acetylthiophene ≥98%
3-Acetylthiophene
Purity: 98%
CAS No.: 1468-83-3
Molecular Formula: C6H6OS
Formula Weight: 126.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 107241
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005468
Vzorec:
C₆H₆OS Teplota varu: 208…210 °C Teplota tavenia: 58…61 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00005468 Číslo CAS: 1468-83-3 EINECS: 215-996-4 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |