Tlačiť
3-Acetylthiophene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-thienyl ketone, 1-(3-Thienyl)-1-ethanone
188020100 188020010
ACRO188020100EA 136.38 EUR
ACRO188020100 ACRO188020010
3-Acetylthiophene 98%
3-Acetylthiophene
Vzorec: C₆H₆OS
Teplota varu: 208…210 °C (748 mmHg)
Teplota tavenia: 57…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005468
Číslo CAS: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light brown Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %