2-Chloro-6-methylthiophene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Chloro-6-methylthiophenol
L10499.06
L10499.03
L10499.14
L10499.06EA
223.02
EUR
L10499.06
L10499.03
L10499.14
2-Chloro-6-methylthiophene 96%
2-Chloro-6-methylthiophene
Purity: 96%
CAS No.: 18858-05-4
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 135-136°/35mm
MDL No.: MFCD00041422
Vzorec:
C₅H₅ClS Teplota varu: 135…136 °C (35 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041422 Číslo CAS: 18858-05-4 |