Tlačiť
2-Bromo-5-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
515485-1G 515485-5G
SIAL515485-1GEA 0 EUR
SIAL515485-1G SIAL515485-5G
2-Bromo-5-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
Teplota varu: 178 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 58 °C
Hustota: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00130103
Číslo CAS: 765-58-2
EINECS: 212-151-1