Tlačiť
2-Thiophenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Thiophene-2-sulphonyl chloride
420890050 420890250
ACRO420890050EA 91.05 EUR
ACRO420890050 ACRO420890250
2-Thiophenesulphonyl chloride 98%
2-Thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₃ClO₂S₂
Teplota varu: 80 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 27…29 °C
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005426
Číslo CAS: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to blue-green to brown-purple Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex Cl)
GC ≥97.0 %