Tlačiť
3-Methoxythiophene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
381680010 381680050 381680250
ACRO381680010EA 42.46 EUR
ACRO381680010 ACRO381680050 ACRO381680250
3-Methoxythiophene 98%
3-Methoxythiophene
Vzorec: C₅H₆OS
Mw: 114.17
Teplota varu: 80…82 °C (65 mmHg)
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 1.143 g/cm³
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043894
Číslo CAS: 17573-92-1
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to green to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %