Tlačiť
3-Bromothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Thienyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
106224-100G 106224-25G 106224-5G
SIAL106224-100GEA 178.1 EUR
SIAL106224-100G SIAL106224-25G SIAL106224-5G
3-Bromothiophene, Sigma-Aldrich®
3-Bromothiophene
Vzorec: C₄H₃BrS
Teplota varu: 158 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005464
Číslo CAS: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,II