Tlačiť
3,4-Dibromothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
247154-25G 247154-5G
SIAL247154-25GEA 287.61 EUR
SIAL247154-25G SIAL247154-5G
3,4-Dibromothiophene, Sigma-Aldrich®
3,4-Dibromothiophene
Vzorec: C₄H₂Br₂S
Teplota varu: 221 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 4,5 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005465
Číslo CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8