Tlačiť
Hexamethylenetetramin ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
24560.291EA 144.4 EUR
24560.291 24560.260
Hexamethylenetetramin ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Hexamethylenetetramin
Vzorec: C₆H₁₂N₄
Teplota tavenia: 280 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006895
Číslo CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
OSN: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Water Max. 1 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm