Tlačiť
Hexamethylenetetramin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Methenamin
M-Clarity™ quality level = MQ100
33233-100G-R 33233-1KG-R 33233-500G-R
SIAL33233-100G-REA 46.87 EUR
SIAL33233-100G-R SIAL33233-1KG-R SIAL33233-500G-R
Hexamethylenetetramin, Sigma-Aldrich®
Hexamethylenetetramin
Vzorec: C₆H₁₂N₄
Mw: 140.19
Teplota tavenia: 280
Hustota: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 250
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006895
Číslo CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
OSN: 1328
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM