Tlačiť
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
235733-100G 235733-25G
SIAL235733-100GEA 129.56 EUR
SIAL235733-100G SIAL235733-25G
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Vzorec: C₄H₁₄OSi₂
Teplota varu: 71 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,7555 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008256
Číslo CAS: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4