Tlačiť
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B23697.14 B23697.22 B23697.36
B23697.14EA 58.56 EUR
B23697.14 B23697.22 B23697.36
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane ≥97%
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Purity: 97% CAS No.: 3277-26-7 Molecular Formula: C4H14OSi2 Formula Weight: 134.33 Flash Point: -26°(-15°F) Refractive Index: 1.3700 Odour: Characteristic Melting Point: -78° Boiling Point: 70-71° Beilstein Reference: 1733364 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008256
Vzorec: C₄H₁₄OSi₂
Teplota varu: 70…71 °C
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 0,760
Teplota vzplanutia: –26 °C (–15 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008256
Číslo CAS: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
OSN: 1993
ADR: 3,II