Tlačiť
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
216510250 216511000 216515000
ACRO216510250EA 62.17 EUR
ACRO216510250 ACRO216511000 ACRO216515000
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97%
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Vzorec: C₄H₁₄OSi₂
Teplota varu: 70…71 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 0,76 g/cm³
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008256
Číslo CAS: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %