Tlačiť
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Hexamethyldisilazane
M-Clarity™ quality level = MQ200
86944-20KG-F 86944-500G-F 86944-5KG-F
SIAL86944-20KG-FEA 0 EUR
SIAL86944-20KG-F SIAL86944-500G-F SIAL86944-5KG-F
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan, Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Vzorec: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Mw: 161.39
Teplota varu: 126
Teplota tavenia: –82 °C
Hustota: 0.7742 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 6
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008259
Číslo CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
OSN: 2924
ADR: 3 II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM