1-Phenylpyrrole ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
N-Phenylpyrrole, 1-Phenyl-1H-pyrrole
L07973.06
L07973.14
L07973.06EA
59.37
EUR
L07973.06
L07973.14
1-Phenylpyrrole ≥99%
1-Phenylpyrrole
Purity: 99%
CAS No.: 635-90-5
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Melting Point: 57-60°
Boiling Point: 131°/30mm
MDL No.: MFCD00005343
Vzorec:
C₁₀H₉N Teplota varu: 131 °C (30 mmHg) Teplota tavenia: 57…60 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005343 Číslo CAS: 635-90-5 EINECS: 211-242-3 |